Learn More
Epredia™ Signature Series™ Clear-Rite 3™
Codice prodotto. 10138198 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 x 1 gal.
Dimensione della confezione:
15.14L
Codice prodotto. 10138198
Marca: Epredia™ 6901
Includes
(4) 1-gallon bottles
Render complete deparaffinization and clearing during the staining process with Epredia™ Signature Series Clear-Rite 3.
  • Very low odor; Benzene-free
  • Use in all tissue processors and automatic stainers
  • Does not produce hard or brittle specimens, even after prolonged exposure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Clearing Agent
Quantità 4 x 1 gal.
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: proprietary mixtureof aliphatic hydrocarbons