Learn More
Epredia™ Signature Series™ Flex™ Dehydrating Reagent
Achieve brilliant cytoplasmic staining and complete dehydration with Epredia™ Signature Series Flex™ 100, 95, 80.
Marca: Epredia™ 8201
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Patented formulation of methyl and isopropyl alcohol minimizes over-dehydration in smaller biopsies
- Excellent for lipid extraction allowing for increased paraffin infiltration
- May be used as a solvent for special stains
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Flex 95 Dehydrating Reagent | |
1 gal. |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido comburente Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H370-Provoca danni agli organi.
- H301-Tossico se ingerito.
- H331-Tossico se inalato.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: isopropyl alcohol, methyl alcohol