Learn More
Epredia™ Signature Series™ Hematoxylin 2
Yield visually similar results to Gills 2 and 3 with this uniquely formulated product.
64.60€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10066478
|
Epredia™
7231 |
1 pt. |
64.60€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 08-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- No filtration required
- Stains up to 2500 slides per pint
- Part of the Signature Series Staining System
- Crisp, well-defined nuclear detail chromatin delineation
Available in 5L packaging
- Reduces plastic by 90%
- Increases stain stability
- Reduces messy stain spills
- Saves 35% storage space versus traditional packaging
Specifica
Hematoxylin 2 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- X4 STAIN HEMATOXYLIN 2 4X1PT . .
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethylene glycol, Acetic acid