Learn More
Epredia™ Signature Series™ Hematoxylin
Yield results which exceed those of Gill or Harris Hematoxylins with this uniquely formulated product.
Marca:  Epredia™ 7212
103.20 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21628" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10872300
  • 177.00€ / pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • No filtration required
  • Stains up to 2500 slides per pint
  • Crisp, well-defined nuclear detail
  • Slight affinity for acid mucopolysaccharide (mucin) staining
Available in 5 liter packaging
  • Reduces plastic by 90%
  • Increases stain stability
  • Reduces messy stain spills
  • Saves 35% storage space versus traditional packaging
Specifica
Specifica
Hematoxylin
1 pt.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • STAIN HEMATOXYLIN 7212 4X1PT
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethylene glycol, Acetic acid