Learn More
Epredia™ Signature Series™ Paraffin
Minimize compression and obtain rapid infiltration with this unique blend of polymers and highly refined paraffin with narrow carbon chain distribution.
113.00€ - 136.00€
Specifica
Punto di fusione 54° to 57°C
Product Type Paraffin
Quantità 2 lb. bag (0.9kg)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
12086669
Vedere i documenti
Epredia™
8338
Paraffin Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12687766
Vedere i documenti
Epredia™
8339
Paraffin
136.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Triple-filtered to eliminate impurities
  • Type H allows for ultra-thin sections
  • Type L may reduce infiltration times during processing
  • Both Type L and Type H can be used for infiltration and embedding, and have a melting point of 55° to 57°C
Ordering Information: Packaged in easy-to-open, resealable bags.
Specifica
Specifica
54° to 57°C
Paraffin
2 lb. bag (0.9kg)