Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Automatic Burette with Amber Stopcock
Codice prodotto. 10568021 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10568021
Marca: BRAND™ 22318
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
SILBERBRAND Automatic Burette equipped with an amber lateral stopcock and PTFE key.
  • Error limits according to Class B, DIN EN ISO 385
  • Interchangeable keys
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • With glass key in the titration stopcock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Graduazioni 0.1 mL
Include Without bottle
Valvola di chiusura Amber lateral stopcock with PTFE key
Warranty 12 months