Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Automatic Burette Spare Burette Tube
SILBERBRAND Spare Burette Tube is suitable for use with an automatic burette.
Marca: BRAND™ 23724
66.17 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For use with automatic burette
- Dr. Scilling pattern
Specifica
Spare burette f. aut.burette Schilling 50 ml SILBERBRAND Schellb., AR-GLAS™, amber glass, l. 580 mm | |
50 mL | |
Automatic Burette | |
Spare Buret |
Amber | |
580 mm | |
Borosilicate Glass (3.3) |