Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Automatic Burette Spare Burette Tube
SILBERBRAND Spare Burette Tube is suitable for use with an automatic burette.
Marca:  BRAND™ 23723
66.17 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10552964
  • 82.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with automatic burette
  • Dr. Scilling pattern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Spare burette f. aut.burette Schilling 25 ml SILBERBRAND Schellb., AR-GLAS™, amber glass, l. 390 mm
25 mL
Automatic Burette
Spare Buret
Amber
390 mm
Borosilicate Glass (3.3)