Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Automatic Burette Spare Burette Tube
SILBERBRAND Spare Burette Tube is suitable for use with an automatic burette.
Marca:  BRAND™ 23716
54.22 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10606331
  • 64.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with automatic burette
  • Dr. Scilling pattern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Spare burette f. aut.burette Schilling 25 ml, SILBERBRAND, Schellbach, Borosilicate Glass 3.3, length 380 mm
25 mL
Automatic Burette
Spare Buret
Clear
380 mm
Borosilicate Glass (3.3)