Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Burette with Lateral Stopcock
Boro 3.3 glass class B burette with lateral stopcock
Marca: BRAND™ 13568
180.92 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33300kg
Descrizione
Specifica
50 mL volume with 0.1 mL subdivisions | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
2 |