Learn More
BRAND™ SILBERBRAND™ Schilling Automatic Burette
Rough titration occurs by releasing the micrometer screw and using the press button. BRAND™ SILBERBRAND™ Schilling Automatic Burette includes PVC Filling tube, silicone discharge tube, and LDPE reservoir bottle.
Marca:  BRAND™ 23758
95.47 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10393621
  • 106.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • AR-GLAS™ construction
  • Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Schellbach stripe
  • Automatic zeroing
  • Squeezing bottle allows rapid filling.
  • Micrometer screw allows fine titration.
Materials:
  • Filling tube: PVC
  • Discharge tube: silicone,
  • Reservoir bottle: PE-LD,
  • Base: PE-HD,
  • Fitting, grey: Polyamide,
  • Micrometer screw: brass/PP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
50 mL
0.1 mL
LDPE Reservoir Bottle, Schellbach Stripe, Silicone Dishcharge Tube, HDPE Base
Automatic Buret
DIN EN ISO 385
Borosilicate Glass
830 mm
±0.1 mL
Class B