Learn More
Brand™ Pipette graduate Eterna Silberbrand™
Codice prodotto. p-8010386 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 ml
20 mL
25 mL
Graduazioni:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Tolleranza:
±0.008 mL
±0.010 mL
±0.015 mL
±0.05 mL
±0.08 mL
±0.15 mL
Colore:
2 x Green
Arancione
Black
Blue
Green
Rosso
White
Yellow
Packungsgröße:
pezzi 12
pezzi 6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11778158
Marke: Brand™ 27072
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
In vetro soda-calcico AR-GLAS™. Le pipette per misurazione classe B BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ AR-GLAS™ sono di tipo 3, con valore zero in alto. Le suddivisioni sono contrassegnate con colorante ambra; sono conformi agli standard DIN EN ISO 835 e calibrate per l'erogazione.
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda lime glass.
  • Type 3, with zero value at the top.
  • Amber stain marking.
  • Class B.
  • Compliant with DIN EN ISO 835 standards.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Graduazioni 0.01 mL
Tolleranza ±0.015 mL
Colore White
Volume (sistema metrico) 2 mL
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt