Learn More
BRAND™ Cilindri di mescolamento di classe B alti in vetro borosilicato ETERNA SILBERBRAND
Codice prodotto. 10756831 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10756831
Marca: BRAND™ 33928
Manufactured from borosilicate glass and complies with DIN EN ISO 4788 standards. BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Class B Borosilicate Glass Mixing Cylinders include a polypropylene or polyethylene stopper and hexagonal base.
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Complies with DIN EN ISO 4788 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In).
  • Includes a polypropylene or polyethylene stopper and hexagonal base.
  • Height measured without stopper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Calibrazione To Contain
Scale Color Amber
Forma Round
Tipo Graduated Mixing Cylinder
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Classe Classe B
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Altezza (sistema metrico) 220 mm
Include Tappo in polipropilene
Bilancia Con graduazione ambrata
Stopper Material Polipropilene
Materiale chiusura Polipropilene
Graduazioni 1 mL
Autoclavabile