Learn More
BRAND™ Cilindri di mescolamento di classe B alti in vetro borosilicato ETERNA SILBERBRAND
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Manufactured from borosilicate glass
- Complies with DIN EN ISO 4788 standards.
- Calibrated to contain (TC, In).
- Includes a polypropylene or polyethylene stopper and hexagonal base.
- Height measured without stopper.
Specifica
Specifica
| Tipo di base | Hexagonal |
| Calibrazione | To Contain |
| Scale Color | Amber |
| Forma | Round |
| Tipo | Graduated Mixing Cylinder |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
| Classe | B |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 395 mm |
| Vedi altri risultati |