Få mere at vide
Få mere at vide
BRAND™ Cilindri di misurazione di classe B bassi in vetro borosilicato ETERNA SILBERBRAND
Shop alle Brand produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
1 ml
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
50 mL
Förpackningsstorlek
Pezzo
pezzi 2
Beskrivelse
- Manufactured from DURAN™ Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 4788 standards
- Amber stain graduations provide quick and easy volume assessment with opaque, light-colored liquids.
- Includes integral spout to prevent spillage while pouring
- Hexagonal glass base provides stability
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo di base | Esagonale |
| Calibrazione | To Contain |
| Forma | Round |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Altezza (sistema metrico) | 165 mm |
| Tolerance Metric | ±10 ml |
| Tipo | Cilindro dosatore graduato |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion