Learn More
BRAND™ Cilindro di misurazione di classe B alto in vetro borosilicato Eterna Silberbrand™
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduazioni:
0.1 mL
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Manufactured from Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 4788 standards
- Calibrated to contain (TC, In)
- Integral spout prevents spillage while pouring
- Hexagonal glass base provides stability
- Amber stain graduations allow easy volume assessment with opaque and light-colored liquids
Specifica
Specifica
| Descrizione articolo | Amber stain graduations |
| Tipo di base | Esagonale |
| Calibrazione | To Contain |
| Scale Color | Amber |
| Forma | Round |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Altezza (sistema metrico) | 465 mm |
| Tolerance Metric | ±8 mL |
| Tipo | Cilindro dosatore graduato |
| Vedi altri risultati |