Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sildenafil citrate
Click to view available options
Quantità:
1 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sildenafil citrate |
CAS | 171599-83-0 |
Punto di fusione | 182.0°C to 196.0°C |
Formula molecolare | C28H38N6O11S |
Quantità | 1 g |
Informazioni di solubilità | Solubility aq. soln.: very slightly soluble. Other solubilities: insoluble in ether & acetonitrile |
InChI Key | DEIYFTQMQPDXOT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCCC1=NN(C)C2=C1NC(=NC2=O)C1=CC(=CC=C1OCC)S(=O)(=O)N1CCN(C)CC1 |
IUPAC Name | 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; 5-{2-ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl}-1-methyl-3-propyl-1H,4H,7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
Molecular Weight (g/mol) | 666.70 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sildenafil citrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sildenafil citrate