Learn More
Heidolph Instruments Morsetto doppio
Morsetto doppio
Marca: Heidolph Instruments 570-31100-00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03100kg
Descrizione
Morsetto doppio in alluminio anodizzato per fissare le pinze per palloni alle aste degli stativi e ottenere così un perfetto allineamento verticale.
Adatto ad aste con diametro massimo di 13,1 mm.
Specifica
Boss Head | |
68 | |
Fix retort clamps to stand rods for perfect vertical alignment |
115/230 V | |
Anodized Aluminum | |
Stand rods up to 13.1 mm dia. |