Learn More
Macherey-Nagel™ Silica Chromabond Diamino Adsorbent
166.00€ - 462.00€
Spécification
Product Type Chromabond Diamino Adsorbent
Dimensione particelle 45 μm
Materiale Silica
Intervallo di pH 2 to 8
Dimensione del poro 60 Å
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantità Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantità Prix Quantité et disponibilité  
12834431
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
730653.20
20 g
166.00€
20g
Spedizione stimata: 06-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Ajouter au panier
10743324
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
730653
100 g
462.00€
100g
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Ajouter au panier
Description
Description
Spécification
Spécification
Chromabond Diamino Adsorbent
Silica
60 Å
45 μm
2 to 8
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis