Learn More
Silica gel, C8-RP, 12%C, ca. 1.2 mmol/g, part. size 40-63 micron
Codice prodotto. p-4112268 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 10540352
Marca: Thermo Scientific Acros 360140500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per cromatografia su colonna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00148339
Sinonimo Octylsilicate
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel, C8-RP, 12%C
Nota nome ca. 1.2 mmol/g, part. size 40-63 micron
Colore White
Forma fisica Powder
Materiale Silica Gel
Quantità 50 g
Imballaggio Plastic Bottle
Dimensione particelle 40 to 63 Micron