Learn More
Silica gel, for chromatography, 0.030-0.200 mm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For column chromatography
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Silica gel |
Nota nome | 0.060-0.200mm, 60 A |
Colore | White |
Forma fisica | Powder |
Materiale | Silica Gel |
Quantità | 5 kg |
Perdita all'essiccatura | 6.0% max. (160°C) |
Indice di Merck | 15, 8632 |
Imballaggio | Plastic Drum |
Dimensione particelle | 30 Micron D(10% min.), 250 Micron D(90% Max.) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Silica gel