Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silica gel, for chromatography, 0.035-0.070 mm, 60 A
Codice prodotto. p-70200 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
30 kg
Dimensione della confezione:
1kg
30kg
5kg
Codice prodotto. 10273542
Marca: Thermo Scientific Chemicals 240360050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Per cromatografia su colonna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per cromatografia su colonna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Specifica
Dimensione del poro 60 Å
Imballaggio Plastic Drum
Quantità 5 kg
Tipo Silica Gel
Materiale Gel di silice
Da utilizzare con (applicazione) Cromatografia su colonna