Learn More
Silica gel, functionalized, Amino-3, ca. 1.4mmol/g, part.size 40-63 micron
Codice prodotto. 10702833 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10702833
Marca: Thermo Scientific Acros 360180100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 71888-97-6 | C9H23NO5Si2 | 281.455 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For solid support synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71888-97-6
Formula molecolare C9H23NO5Si2
Molecular Weight (g/mol) 281.455
Numero MDL MFCD03427643
InChI Key JIBSXWZIQTVOKJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 172930
IUPAC Name dioxosilane;3-triethoxysilylpropan-1-amine
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC.O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel, functionalized, Amino-3
Colore White
Forma fisica Powder
Materiale Silica Gel
Quantità 10 g
Imballaggio Glass Bottle
Dimensione particelle Particle size: 40 to 63 Micron