Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silica gel, HPLC grade, spherical, 5 micron APS, 70 angstroms, 99.99+%
Codice prodotto. p-4765039
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15477085
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 045809.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Silica gel, HPLC grade is used in chromatography applications, separation and purification. It is also used in preparative chromatography for HPLC packing, catalyst carriers and resin fillers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Dimensione del poro 70 Å
Grado HPLC
Quantità 5 g
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g
Tipo Silica Gel
Materiale Silica