Learn More
Saint Gobain Life Sciences Anello per pistone in silicio
Use this piston ring for a variety of applications. Silicon Piston Ring is available in a full complement of solid and split joint configurations.
21.35€ - 248.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15869272
|
Saint Gobain Life Sciences
161040 |
Beuta da 50 a 500 ml |
21.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15859312
|
Saint Gobain Life Sciences
161042 |
Beuta da 500 a 2000 ml |
37.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11704608
|
Saint Gobain Life Sciences
161044 |
2 to 6 L Flask | N/A | ||||||
Descrizione
- Sturdy rubber Silicone piston rings for flasks
- For general lab applications
Specifica
Guarnizione per stantuffo | |
Silicone |