Learn More
Silicon powder, crystalline, -325 mesh, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11323817
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 11323817
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035662.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-21-3
Formula molecolare Si
Molecular Weight (g/mol) 28.09
Numero MDL MFCD00085311
InChI Key XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC Name silicon
SMILES [Si]
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon powder
Colore White
Quantità 10 g
Dimensioni maglia −325 Mesh
Odore Odorless
Forma Crystalline Powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1346
Percent Purity 99.999%