Learn More
Fisherbrand™ Tubo in siliconica al platino
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Dimensione della confezione:
10m
5m
Descrizione
- Tube has no smell, taint or reaction with chlorine
- Platinum cured tubing has higher clarity with no yellowing, as experienced with peroxide cured materials
- 60°IRHD ±5°C
- FDA, BGA and WRC approved
- Temperature range: -60°C to 200°C
- Anti-adherent, hydrophobic
- High electrical and ozone resistance
- Less bacteriological build up
- Can be used for food, laboratory, pharmaceutical and medical applications
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Approvazioni FDA, BGA e WRC |
| Materiale | Silicone (polimerizzato al platino) |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni alimentari, di laboratorio, farmaceutiche e mediche |
| Colore | Semitrasparente |