Learn More
Fisherbrand™ Tubo in siliconica al platino
Codice prodotto. 11562563 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Dimensione della confezione:
10m
5m
Codice prodotto. 11562563
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideale per l'uso con le pompe peristaltiche grazie alla maggiore resistenza allo strappo e alla minore vulnerabilità alla rottura o ai danni meccanici.
  • Tube has no smell, taint or reaction with chlorine
  • Platinum cured tubing has higher clarity with no yellowing, as experienced with peroxide cured materials
  • 60°IRHD ±5°C
  • FDA, BGA and WRC approved
  • Temperature range: -60°C to 200°C
  • Anti-adherent, hydrophobic
  • High electrical and ozone resistance
  • Less bacteriological build up
  • Can be used for food, laboratory, pharmaceutical and medical applications
Specifica
Certificazione/Conformità Approvazioni FDA, BGA e WRC
Materiale Silicone (polimerizzato al platino)
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni alimentari, di laboratorio, farmaceutiche e mediche
Colore Semitrasparente