Learn More
Fisherbrand™ Tubo in siliconica al platino
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Dimensione della confezione:
10m
5m
Descrizione
- Questo tubo è inodore, insapore e non reagisce al cloro
- Il tubo vulcanizzato al platino ha una maggiore chiarezza senza ingiallimento, che si verifica nei materiali vulcanizzati con perossido
- 60°IRHD ±5 °C
- Approvazioni FDA, BGA e WRC
- Intervallo di temperatura: da -60 °C a 200 °C
- Antiaderente, idrofobico
- Elevata resistenza elettrica e all'ozono
- Accumulo batteriologico ridotto
- Per applicazioni alimentari, di laboratorio, farmaceutiche e mediche
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Approvazioni FDA, BGA e WRC |
| Materiale | Silicone (polimerizzato al platino) |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7,2 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni alimentari, di laboratorio, farmaceutiche e mediche |
| Colore | Semitrasparente |