Learn More
Standard silicio, 1000 mg/l in H2O/0.24 F (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
67.05€ - 142.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Silicon Standard |
---|---|
CAS | 16919-19-0, 7732-18-5 |
Imballaggio | Flacone in LDPE a tripla lisciviazione |
CAS min. % | 0.1, 99.9 |
CAS max % | 0.1, 99.9 |
Includes: Certificato di analisi Traceable secondo gli standard NIST accreditato da ISO/IEC 17025 e dalla guida ISO/IEC 34, scheda di sicurezza
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11963703
|
SPEX Certiprep
PLSI9-2Y |
125 ml | Flacone in LDPE a tripla lisciviazione |
67.05€
125mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10325792
|
SPEX Certiprep
PLSI9-2X |
500 mL | Triple-leached LDPE bottle |
142.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
Analita | Concentrazione |
---|---|
Si | 1000 μg/ml |
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Specifica
Silicon Standard | |
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione | |
0.1, 99.9 | |
Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi. | |
F6H8N2Si | |
[NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F | |
178.153 | |
Assurance | |
H2O/0.4% F |
16919-19-0, 7732-18-5 | |
0.1, 99.9 | |
Il certificato di analisi riporta fino a 39 elementi a livelli ppb. | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi | |
ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P | |
diazanium;hexafluorosilicon(2-) | |
28145 | |
Matrix Concentration Cat. No.H2O/tr. HF 1000μg/mL PLSI9-2Y, -2T, -2X 10,000 PLSI9-3Y, -3XH2O 1000μg/mL PLSI9A-2X 10,000 PLSI9A-3X |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'dotInformation' : Nonhazardous
Recommended Storage : Ambient
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio