Learn More
Silicon standard solution, for AAS, 1 mg/ml Si in 2% NaOH
Codice prodotto. 10472771 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 10472771
Marca: Thermo Scientific Acros 196291000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon standard solution
Nota nome 1 mg/ml Si in 2% NaOH
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7440-21-3
Densità 1.0200g/mL
Forma fisica Solution
Formula molecolare Si
Concentrazione 997 to 1003 μg/mL of Si (4+) in 2%NaOH (20°C)
Numero MDL MFCD00085311
InChI Key XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Si]
IUPAC Name silicon
Molecular Weight (g/mol) 28.09
PubChem CID 5461123
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:27573
Peso formulazione 28.09
Grado AAS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silicon atomic absorption standard solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.