Learn More
SI Analytics™ Silicon Tube/Cable Combination
Spare part for measuring stands and viscometers
Marca:  SI Analytics™ 285414031
Codice prodotto. 10131671
  • 348.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Connect viscometers of type: 517, 520, 530, 532, 537, 538, 547, 548 and 549 to a AVS 310, 350 and 450
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tube/cable combination for viscometers
Silicon
Connect Viscometers of Type: 517, 520, 530, 532, 537, 538, 547, 548 and 549 to a AVS 310, 350 and 450