missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Silicone Entry Port 40 mm, Flap And Stopper Closure, Custom Position Tbc In The Back For I30

Use these entry ports with convection ovens. Memmert™ Convection and Universal Oven Entry Points can be closed by flap in special positions at the back.

Marca:  Memmert™ I30F7

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg

Codice prodotto. 16315407

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

  • Entry port with 38 mm clear diameter
  • For Memmert Ovens
Specifica

Specifica

Models 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Stainless Steel
Entry Port
38 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali