Learn More
Borer Chemie™ Tubetto di grasso senza silicone
Codice prodotto. p-8014373
Click to view available options
Tipo:
Standard
Dimensione della confezione:
60g
Codice prodotto. 10404681
Marca: Borer Chemie™ 514215.00CA15
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Standard quality for desiccators, ground joints, stopcocks and apparatuses. Borer Chemie™ Silicone-Free Grease Tubes are suitable for sealing and lubricating fixed and rotary ground glass joints and for greasing fittings made of plastics and metal.
  • Excellent thermal stability
  • Available in standard quality (vacuum tight up to 300°C) and high-vacuum quality (up to 400°C)
  • Constant lubricating consistency between -40°C and +250°C
  • No dripping point
  • Chemically stable against most acids, alkalis and gases
  • Insoluble in water and low molecular mono- and polyhydric alcohols
Specifica
Tipo Standard
Quantità 60 g