Learn More
Fisherbrand Tappetino da laboratorio in silicone
Il tappetino da laboratorio in silicone Fisherbrand™ è riutilizzabile, affidabile e reversibile.
Marca: Fisherbrand
41.97 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.69300kg
Descrizione
- In silicone di grado alimentare FDA
- Ideale per qualsiasi tipo di laboratorio e aree più specialistiche, come camere fredde, camere sterili, suite sterili e aree con elevati requisiti di sterilità
- °°
- Resistente alle sostanze chimiche moderatamente ossidanti in genere e all'idrossido di sodio concentrato
- Non resistente a molti solventi, oli, acidi concentrati e idrossido di sodio diluito
- Lavabile con disinfettanti standard a mano o in lavastoviglie, è facile da pulire per l'uso ripetuto
- Può essere arrotolato per occupare meno spazio
- °
Specifica
Tappetino da laboratorio | |
Silicone di grado alimentare FDA | |
35 x 60cm |