Learn More
DWK Life Sciences Silicone Sealing Ring, VMQ
The silicone seal is used for sealing and fixing threaded pipes with threaded caps.
Marca:  DWK Life Sciences 292361604
91.58 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13157444
  • 105.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 20-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The silicone sealing ring matches the screw connection piece and has good sealing properties. Due to the PTFE layer on one side of the sealing ring, there is a certain inertness of the material. The included hole allows the insertion of glass rods, olives, hoses, etc.
  • With bonded PTFE face
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
15.0 to 17.0 mm
GL 32
Fits Tubing ID: 15.0 to 17.0 mm
Silicone (VMQ)
Sealing; Connecting glass tubes; Suitable for PBT screw cap with aperture
10/Pk.
29 mm