Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Seals
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
GL 18 screw thread
Specifica
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | GL 18 screw thread |
Product Type | Seal |
Diametro (sistema metrico) interno | 10 mm |
Include | PTFE cuff |
Materiale | Silicone |
Quantità | 10/Pk. |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL18 |