Learn More
Macherey-Nagel™ Silicone Standard Septa
42.90€ - 51.30€
Specifica
Materiale | Silicone |
---|---|
Durezza | 60° Shore A |
Tipo | Standard Septum |
Quantità | 50 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10025831
|
Macherey-Nagel™
702610 |
10 mm |
45.10€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10737452
|
Macherey-Nagel™
702611 |
11 mm |
49.10€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10176731
|
Macherey-Nagel™
702612 |
12 mm |
49.10€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10361102
|
Macherey-Nagel™
702613 |
13 mm |
51.30€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10318391
|
Macherey-Nagel™
702609 |
9 mm |
42.90€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Silicone | |
60° Shore A | |
Standard Septum | |
50 Pack |