Learn More
Lauda™ Silicone Tubes
Marca:  Lauda™ LZS 001
Codice prodotto. 10027961
  • 87.35€ / 1m
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Silicone tubing with foam rubber insulation
  • 8mm inner diameter (9mm insulated) 
  • For temperatures from -60 to +100° C  
Specifica
Specifica
For connecting thermostat
Silicone Tubing with foam rubber insulation
3 ft.
8 mm
-60°C to +100°C
Silicone
1 m