Learn More
Lauda™ Silicone Tubes
Marca:  Lauda™ RKJ 016
Codice prodotto. 10179131
  • 46.55€ / 1m
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
For connecting thermostat
Silicone Tubing
1 m
10°C to 100°C
Silicone
8 mm