Learn More
Fisherbrand™ Tubi in silicone
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.0 mm
2.0 mm
3,0 mm
4.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
8 mm
9 mm
10.0 mm
12,5 mm
16 mm
Spessore (sistema metrico):
0,75 mm
1.0 mm
1,5 mm
2.0 mm
2 mm
2,25 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
10m
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 12,5 mm |
| Overall Length (Metric) | 10 m |
| Spessore (sistema metrico) | 2,25 mm |