Learn More
Cytiva Tubo in silicone
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3.1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Tubi, 140 mm, diam. int. 3.1 mm
- Silicone
- Confezione 2 pezzi
Specifica
Specifica
| Tipo | Tubi |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3.1 mm |
| Quantità confezione | 1 ciascuno |
| Da utilizzare con | Per pompa peristaltica P-1 |
| Lunghezza complessiva (sistema metrico) | 140 mm |
| Materiale | Silicone |