Learn More
JULABO™ Silicone Tubing
JULABO Silicone Tubing is available in a variety of sizes.
37.00€ - 43.00€
Specifica
Gamma di temperatura | -50°C to +180°C |
---|---|
Materiale | Silicone |
Lunghezza (sistema metrico) | 1 m |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17158508
|
JULABO™
8930120 |
8 mm ID, 9 mm OD |
37.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17168508
|
JULABO™
8930122 |
12 mm ID, 14 mm OD |
43.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- -50°C to +180°C
- Sizes include:
- 8 mm ID x 9 mm OD
- 12 mm ID x 14 mm OD
Specifica
-50°C to +180°C | |
Silicone | |
1 m |