Learn More
Brand™ Silicone Tubing
Durable silicone tubing well suited for a variety of pump and transfer applications.
95.10€ - 167.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Silicone |
Colore | Translucent |
Product Type | Tubing |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15211399
|
Brand™
143357 |
4 mm | 7 mm | 1.5 mm |
95.10€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15231399
|
Brand™
143360 |
6 mm | 10 mm | 2 mm |
167.00€
25m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Translucent
- Autoclavable (121°C)
- Note: limited chemical resistance when used with concentrated acids
- Minimum order of 25 meters
Specifica
Autoclavable | |
Silicone | |
Translucent | |
Tubing |