Learn More
Hirschmann™ SILICOSEN™ Silicone Caps
Excellent permeability and secure fitting, thanks to seal lip. Ideally suitable for agitated cultures.
Marca: Hirschmann™ 8905740
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Uniform pore structure
- Good air permeability
- Chemically and temperature resistant
- Liquid repellent and reusable
Specifica
Da 30 a 40 mm | |
28 mm | |
Rosa | |
Tappo |
Per la preparazione e la sterilizzazione di terreni di coltura | |
Confezione da 10 | |
Silicone |