Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrules
Thermo Scientific™ SilTite Ferrules are for use with capillary column connectors.
83.54€ - 86.65€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fused Silica Capillary GC Columns |
---|---|
Materiale | SilTite Metal |
Tipo | Ferrule |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12018049
|
Thermo Scientific™
290MF229 |
0.25 mm |
83.54€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10025844
|
Thermo Scientific™
290MF230 |
0.32 mm |
86.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11560964
|
Thermo Scientific™
290MF231 |
0.53 mm |
86.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Thermo Scientific™ SilTite Ferrules are for use with capillary column connectors.
Specifica
Fused Silica Capillary GC Columns | |
SilTite Metal | |
Ferrule |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.