Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ GC Capillary Column Connector
Use SilTite GC Capillary Column Connectors for fused silica capillary GC columns.
83.19€ - 108.61€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fused Silica Capillary Column |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10497514
|
Thermo Scientific™
290MU498 |
Capillary Column Connector | Fused Silica Capillary Column | 0.1 to 0.25 mm |
105.29€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10117864
|
Thermo Scientific™
290MU499 |
Capillary Column Connector | Fused Silica Capillary Column | 32 mm |
108.61€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10301055
|
Thermo Scientific™
290MU500 |
Capillary Column Connector | Fused Silica Capillary Column | 0.45 to 0.53 mm |
108.61€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10046604
|
Thermo Scientific™
290MN211 |
Replacement Column Connector Nuts | Fused Silica Capillary Column | 0.1 to 0.53 mm |
83.19€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ SilTite Capillary Column Connectors for fused silica capillary GC columns. They are glass lined for inertness and have a low thermal mass.
- Join two GC columns
- Repair broken columns
One connector, two nuts and five ferrules.
Ordering Information
Five-pack of nuts also available.
Specifica
Fused Silica Capillary Column |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.