Learn More
Silver acetate, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10542991
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 563-63-3
Formula molecolare C2H3AgO2
Molecular Weight (g/mol) 166.91
Numero MDL MFCD00012446
InChI Key CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
PubChem CID 11246
IUPAC Name silver;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[Ag+]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver acetate
Nota nome 99%
Colore Beige-Gray to White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare CH3CO2Ag
Fieser 01,1002; 03,362; 06,511; 08,440; 12,256; 13,285
Indice di Merck 15,8644
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in nitric acid
Peso formulazione 166.91
Percent Purity 99%
Grado Pure
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 3.25
Densità 3.2500g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.