missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitrato d'argento, 0.1M
Click to view available options
Quantità:
1 l
Dimensione della confezione:
1L
Specifica
Specifica
| CAS | 7761-88-8, 7732-18-5 |
| Quantità | 1 l |
| Formula molecolare | AgNO3 |
| Numero MDL | MFCD00003414 |
| Sinonimo | silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol |
| InChI Key | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
| IUPAC Name | silver(1+) nitrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.87 |
| PubChem CID | 24470 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Argento nitrato 0.1 mol/l
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: silver nitrate
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto