Learn More
Silver Nitrate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Meets Analytical Specification Of pH.Eur., Bp, Usp, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Plastic container
Descrizione
AgNO3, CAS Number-7761-88-8, silver nitrate, lunar caustic, argerol, silver mononitrate, silvernitrate, silver i nitrate, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, 2.5L, CHEBI:32130, Colorless, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, silver;nitrate, 3414, 169.872
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
Grado | Specifiche analitiche Ph. Eur. |
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Quantità | 2.5 L |
Forma fisica | Liquid |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Dimensione file: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Dimensione file: 2.5 MB
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Silver nitrate, 0.1M solution
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Silver nitrate
Titolo del prodotto
Silver Nitrate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Meets Analytical Specification Of pH.Eur., Bp, Usp, Fisher Chemical™ >